Methyl-4-bromo-2,6-difluorobenzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC901514-100G PC901514-25G PC901514-5G
APOSPC901514-100GEA 1620 DKK
APOSPC901514-100G APOSPC901514-25G APOSPC901514-5G
Methyl-4-bromo-2,6-difluorobenzoate 98%
Methyl-4-bromo-2,6-difluorobenzoate
Formel: C₈H₅BrF₂O₂
Smeltepunkt: 41…43 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06204169
CAS-nummer: 773134-11-5