4-Fluoro-N-tert-butylbenzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC901495-25G PC901495-5G
APOSPC901495-25GEA 3270 DKK
APOSPC901495-25G APOSPC901495-5G
4-Fluoro-N-tert-butylbenzamide 98%
4-Fluoro-N-tert-butylbenzamide
Formel: C₁₁H₁₄FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00463095
CAS-nummer: 49834-29-9