3-Fluoro-N-isopropylbenzamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC901492-100G PC901492-25G PC901492-5G
APOSPC901492-100GEA 4750 DKK
APOSPC901492-100G APOSPC901492-25G APOSPC901492-5G
3-Fluoro-N-isopropylbenzamide 95%
3-Fluoro-N-isopropylbenzamide
Formel: C₁₀H₁₂FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01341858
CAS-nummer: 459218-95-2