3-Fluoro-N-methylbenzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC901483-1G PC901483-25G PC901483-5G
APOSPC901483-1GEA 1090 DKK
APOSPC901483-1G APOSPC901483-25G APOSPC901483-5G
3-Fluoro-N-methylbenzamide 98%
3-Fluoro-N-methylbenzamide
Formel: C₈H₈FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06250758
CAS-nummer: 701-39-3