1-(4-Fluorobenzoyl)pyrrolidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC901464-100G PC901464-5G PC901464-25G
APOSPC901464-100GEA 4040 DKK
APOSPC901464-100G APOSPC901464-5G APOSPC901464-25G
1-(4-Fluorobenzoyl)pyrrolidine 98%
1-(4-Fluorobenzoyl)pyrrolidine
Formel: C₁₁H₁₂FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00465428
CAS-nummer: 349644-07-1