2-Fluor-3-hydroxybenzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC901463-1G PC901463-250MG
APOSPC901463-1GEA 1430 DKK
APOSPC901463-1G APOSPC901463-250MG
2-Fluor-3-hydroxybenzonitril 98%
2-Fluor-3-hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₄FNO
Molekylvægt: 137.11 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09839222
CAS-nummer: 1000339-24-1