N,N-Diethyl 2-fluorobenzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC901459-1G PC901459-25G PC901459-5G
APOSPC901459-1GEA 933 DKK
APOSPC901459-1G APOSPC901459-25G APOSPC901459-5G
N,N-Diethyl 2-fluorobenzamide 98%
N,N-Diethyl 2-fluorobenzamide
Formel: C₁₁H₁₄FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00460287
CAS-nummer: 10345-76-3