4-Fluoro-N-methylbenzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC901457-25G PC901457-5G
APOSPC901457-25GEA 889 DKK
APOSPC901457-25G APOSPC901457-5G
4-Fluoro-N-methylbenzamide 98%
4-Fluoro-N-methylbenzamide
Formel: C₈H₈FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00032531
CAS-nummer: 701-49-5