4-Fluoro-N,N-dimethylbenzamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC901456-25G PC901456-5G
APOSPC901456-25GEA 3200 DKK
APOSPC901456-25G APOSPC901456-5G
4-Fluoro-N,N-dimethylbenzamide 97%
4-Fluoro-N,N-dimethylbenzamide
Formel: C₉H₁₀FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01214152
CAS-nummer: 24167-56-4