5,7-Bis(trifluoromethyl)-3-cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9014-1G PC9014-5G
APOSPC9014-1GEA 393 DKK
APOSPC9014-1G APOSPC9014-5G
5,7-Bis(trifluoromethyl)-3-cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
5,7-Bis(trifluoromethyl)-3-cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formel: C₉H₂F₆N₄
Molekylvægt: 280.13 g/mol
Smeltepunkt: 75…77 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00084901
CAS-nummer: 175276-40-1