4-Methyl-2-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)toluene
PC901215-1G
PC901215-250MG
PC901215-5G
APOSPC901215-1GEA
436
DKK
APOSPC901215-1G
APOSPC901215-250MG
APOSPC901215-5G
4-Methyl-2-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
4-Methyl-2-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
Formel:
C₈H₆F₃NO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD16140172 CAS-nummer: 154057-13-3 |