7-(Trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC901003-1G PC901003-250MG
APOSPC901003-1GEA 1530 DKK
APOSPC901003-1G APOSPC901003-250MG
7-(Trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid 97%
7-(Trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₆F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11042923
CAS-nummer: 71082-51-4