2-Difluoromethyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC900917-1G PC900917-25G PC900917-5G
APOSPC900917-1GEA 2860 DKK
APOSPC900917-1G APOSPC900917-25G APOSPC900917-5G
2-Difluoromethyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
2-Difluoromethyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₅H₄F₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03420213
CAS-nummer: 925199-97-9