Methyl-3-fluoro-4-methylbenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC900830-25G PC900830-5G
APOSPC900830-25GEA 569 DKK
APOSPC900830-25G APOSPC900830-5G
Methyl-3-fluoro-4-methylbenzoate 95%
Methyl-3-fluoro-4-methylbenzoate
Formel: C₉H₉FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06203786
CAS-nummer: 87808-48-8