1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC900791-100MG PC900791-1G PC900791-250MG
APOSPC900791-100MGEA 1600 DKK
APOSPC900791-100MG APOSPC900791-1G APOSPC900791-250MG
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₆H₅F₃N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08556202
CAS-nummer: 942853-22-7