4-Chloro-3,5-difluorobenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC900666-10G PC900666-25G PC900666-5G
APOSPC900666-10GEA 3800 DKK
APOSPC900666-10G APOSPC900666-25G APOSPC900666-5G
4-Chloro-3,5-difluorobenzonitrile 95%
4-Chloro-3,5-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₂ClF₂N
Molekylvægt: 173.5500 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18415564
CAS-nummer: 144797-57-9