6-Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC900665-1G PC900665-5G
APOSPC900665-1GEA 2030 DKK
APOSPC900665-1G APOSPC900665-5G
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one 95%
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one
Formel: C₆H₅F₃N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 2557-79-1