6-Fluoro-2-methylnicotinic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC900652-1G PC900652-250MG
APOSPC900652-1GEA 183 DKK
APOSPC900652-1G APOSPC900652-250MG
6-Fluoro-2-methylnicotinic acid 95%
6-Fluoro-2-methylnicotinic acid
Formel: C₇H₆FNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05662400
CAS-nummer: 884494-97-7