2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC900632-1G PC900632-5G
APOSPC900632-1GEA 1260 DKK
APOSPC900632-1G APOSPC900632-5G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridine 96%
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₆F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12026108
CAS-nummer: 34486-18-5