4-Bromo-2-fluoro-5-methylaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC900622-100G PC900622-25G
APOSPC900622-100GEA 2830 DKK
APOSPC900622-100G APOSPC900622-25G
4-Bromo-2-fluoro-5-methylaniline 98%
4-Bromo-2-fluoro-5-methylaniline
Formel: C₇H₇BrFN
Molekylvægt: 204.0400 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04973744
CAS-nummer: 418762-26-2