6-Fluoro-2-methoxyquinoline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC900559-1G PC900559-5G
APOSPC900559-1GEA 1090 DKK
APOSPC900559-1G APOSPC900559-5G
6-Fluoro-2-methoxyquinoline 98%
6-Fluoro-2-methoxyquinoline
Formel: C₁₀H₈FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16295129
CAS-nummer: 1226808-76-9