2-Chloro-5-fluoroisonicotinaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Chloro-5-fluoropyridine-4-carbaldehyde
PC900544-1G PC900544-250MG
APOSPC900544-1GEA 1420 DKK
APOSPC900544-1G APOSPC900544-250MG
2-Chloro-5-fluoroisonicotinaldehyde 98%
2-Chloro-5-fluoroisonicotinaldehyde
Formel: C₆H₃ClFNO
Molekylvægt: 159.55 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972411
CAS-nummer: 884494-54-6