3,5-Bis(trifluormethyl)benzamidin, HCl 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-carboximidamide hydrochloride, 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylamidine hydrochloride
PC9005-10G PC9005-1G
APOSPC9005-10GEA 3550 DKK
APOSPC9005-10G APOSPC9005-1G
3,5-Bis(trifluormethyl)benzamidin, HCl 95+%
3,5-Bis(trifluormethyl)benzamidin, HCl
Formel: C₉H₇ClF₆N₂
Molekylvægt: 292.61 g/mol
Smeltepunkt: 122…124 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00276604
CAS-nummer: 97603-94-6