2-fluoro-N,N-dimethyl-4-nitroaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC900136-10G PC900136-1G PC900136-25G
APOSPC900136-10GEA 2730 DKK
APOSPC900136-10G APOSPC900136-1G APOSPC900136-25G
2-fluoro-N,N-dimethyl-4-nitroaniline 98%
2-Fluoro-N,N-dimethyl-4-nitroaniline
Formel: C₈H₉FN₂O₂
Molekylvægt: 184.17 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 65739-04-0