2-Fluor-4-methylanisol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC900018-1G PC900018-5G
APOSPC900018-1GEA 1040 DKK
APOSPC900018-1G APOSPC900018-5G
2-Fluor-4-methylanisol 95%
2-Fluor-4-methylanisol
Formel: C₈H₉FO
Molekylvægt: 140.16 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00060270
CAS-nummer: 399-55-3