3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propanenitrile
PC8987-1G PC8987-250MG
APOSPC8987-1GEA 1770 DKK
APOSPC8987-1G APOSPC8987-250MG
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile 95%
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile
Formel: C₁₀H₈F₃N
Molekylvægt: 199.18 g/mol
Kogepunkt: 86 °C/0.3mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04973009
CAS-nummer: 95096-06-3
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III