4-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8981-1G PC8981-250MG PC8981-5G
APOSPC8981-1GEA 753 DKK
APOSPC8981-1G APOSPC8981-250MG APOSPC8981-5G
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃F₃IN
Smeltepunkt: 24…26 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08234939
CAS-nummer: 590371-73-6