2-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
PC8970-1G PC8970-5G
APOSPC8970-1GEA 436 DKK
APOSPC8970-1G APOSPC8970-5G
2-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid 96%
2-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid
Formel: C₇H₄F₃NO₂
Molekylvægt: 191.11 g/mol
Smeltepunkt: 217…223 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07774132
CAS-nummer: 131747-41-6