6-(Trifluoromethyl)picolinic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8969-1G PC8969-250MG PC8969-5G PC8969-25G
APOSPC8969-1GEA 164 DKK
APOSPC8969-1G APOSPC8969-250MG APOSPC8969-5G APOSPC8969-25G
6-(Trifluoromethyl)picolinic acid 98%
6-(Trifluoromethyl)picolinic acid
Formel: C₇H₄F₃NO₂
Smeltepunkt: 154…158 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02180819
CAS-nummer: 131747-42-7