2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinic acid
PC8968-10G PC8968-1G PC8968-5G
APOSPC8968-10GEA 719 DKK
APOSPC8968-10G APOSPC8968-1G APOSPC8968-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Formel: C₇H₃ClF₃NO₂
Smeltepunkt: 185…186 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01862019
CAS-nummer: 505084-58-2