6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8967-50MG PC8967-500MG
APOSPC8967-50MGEA 710 DKK
APOSPC8967-50MG APOSPC8967-500MG
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₇H₃ClF₃NO₂
Smeltepunkt: 109…110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08235206
CAS-nummer: 796090-24-9