4-(Trifluoromethyl)-2-pyridine carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(Trifluoromethyl)picolinic acid
PC8964-1G PC8964-5G
APOSPC8964-1GEA 426 DKK
APOSPC8964-1G APOSPC8964-5G
4-(Trifluoromethyl)-2-pyridine carboxylic acid 97%
4-(Trifluoromethyl)-2-pyridine carboxylic acid
Formel: C₇H₄F₃NO₂
Smeltepunkt: 157…162 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07438043
CAS-nummer: 588702-62-9