4-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8962-1G PC8962-250MG PC8962-5G
APOSPC8962-1GEA 1490 DKK
APOSPC8962-1G APOSPC8962-250MG APOSPC8962-5G
4-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzoic acid
4-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzoic acid
Formel: C₁₂H₇F₃N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08235203
CAS-nummer: 914636-59-2