4-Fluoro-2,6-dimethylbenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8961-1G PC8961-250MG PC8961-5G
APOSPC8961-1GEA 763 DKK
APOSPC8961-1G APOSPC8961-250MG APOSPC8961-5G
4-Fluoro-2,6-dimethylbenzoic acid
4-Fluoro-2,6-dimethylbenzoic acid
Formel: C₉H₉FO₂
Smeltepunkt: 144…145 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06208279
CAS-nummer: 16633-50-4