2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC8957-1G PC8957-10G PC8957-5G
APOSPC8957-1GEA 785 DKK
APOSPC8957-1G APOSPC8957-10G APOSPC8957-5G
2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine
2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine
Formel: C₉H₁₂FN
Kogepunkt: 40 °C/5,25mmHg
Flammepunkt: 92 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07777176
CAS-nummer: 17797-10-3
UN nummer: 3259
ADR: 8,III