2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8954-1G PC8954-250MG
APOSPC8954-1GEA 3930 DKK
APOSPC8954-1G APOSPC8954-250MG
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 95%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Formel: C₇H₂Cl₂F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08056286
CAS-nummer: 914636-56-9