2,3-Difluor-4-hydroxybenzaldehyd 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8952-1G PC8952-5G PC8952-10G
APOSPC8952-1GEA 305 DKK
APOSPC8952-1G APOSPC8952-5G APOSPC8952-10G
2,3-Difluor-4-hydroxybenzaldehyd 97%
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O₂
Smeltepunkt: 140…144 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08235194
CAS-nummer: 676500-39-3