3,5-Difluor-4-hydroxybenzaldehyd 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8951-1G PC8951-5G PC8951-25G
APOSPC8951-1GEA 327 DKK
APOSPC8951-1G APOSPC8951-5G APOSPC8951-25G
3,5-Difluor-4-hydroxybenzaldehyd 99%
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O₂
Smeltepunkt: 119…125 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797917
CAS-nummer: 118276-06-5