2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8948-1G PC8948-5G PC8948-10G PC8948-25G
APOSPC8948-1GEA 414 DKK
APOSPC8948-1G APOSPC8948-5G APOSPC8948-10G APOSPC8948-25G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₆F₃NO
Smeltepunkt: 114…115 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08056279
CAS-nummer: 454-82-0