3-Fluoroazetidine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC8943-1G
PC8943-500MG
APOSPC8943-1GEA
186
DKK
APOSPC8943-1G
APOSPC8943-500MG
3-Fluoroazetidine hydrochloride 97%
3-Fluoroazetidine hydrochloride
Formel:
C3H7ClFN Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD05663715 CAS-nummer: 617718-46-4 |