(3R,4R)-1-Benzyl-4-(trifluoromethyl)tetrahydro-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (3R,4R)-1-Benzyl-4-(trifluoromethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
PC8940-1G PC8940-500MG
APOSPC8940-1GEA 3770 DKK
APOSPC8940-1G APOSPC8940-500MG
(3R,4R)-1-Benzyl-4-(trifluoromethyl)tetrahydro-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 95+%
(3R,4R)-1-Benzyl-4-(trifluoromethyl)tetrahydro-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₄F₃NO₂
Molekylvægt: 273.26 g/mol
Smeltepunkt: 92 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12974801
CAS-nummer: 184844-96-0