4-Bromo-2-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8938-1G PC8938-5G
APOSPC8938-1GEA 162 DKK
APOSPC8938-1G APOSPC8938-5G
4-Bromo-2-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
4-Bromo-2-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₇H₃BrF₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226284
CAS-nummer: 251115-21-6