(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8933-100G PC8933-25G PC8933-5G
APOSPC8933-100GEA 950 DKK
APOSPC8933-100G APOSPC8933-25G APOSPC8933-5G
(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
Formel: C₈H₅BrFN
Smeltepunkt: 52…53 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368653
CAS-nummer: 114897-91-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III