Ethyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8922-1G PC8922-250MG
APOSPC8922-1GEA 654 DKK
APOSPC8922-1G APOSPC8922-250MG
Ethyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₀F₃NO₂S
Smeltepunkt: 93…96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00142038
CAS-nummer: 132089-39-5