4-(4-Fluorophenyl)-6-hydroxy-2-phenyl-5-pyrimidinecarbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8921-10G PC8921-1G PC8921-5G
APOSPC8921-10GEA 4100 DKK
APOSPC8921-10G APOSPC8921-1G APOSPC8921-5G
4-(4-Fluorophenyl)-6-hydroxy-2-phenyl-5-pyrimidinecarbonitrile
4-(4-Fluorophenyl)-6-hydroxy-2-phenyl-5-pyrimidinecarbonitrile
Formel: C₁₇H₁₀FN₃O
Molekylvægt: 291.29 g/mol
Smeltepunkt: 330 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00794103
CAS-nummer: 477853-95-5