8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8920-10G PC8920-1G PC8920-5G
APOSPC8920-10GEA 741 DKK
APOSPC8920-10G APOSPC8920-1G APOSPC8920-5G
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₈H₄ClF₃N₂
Smeltepunkt: 110…112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06496224
CAS-nummer: 178488-36-3