3-Fluorothiophene-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Fluoro-2-thiophenecarboxylic acid
PC8915-10G PC8915-1G PC8915-5G
APOSPC8915-10GEA 2010 DKK
APOSPC8915-10G APOSPC8915-1G APOSPC8915-5G
3-Fluorothiophene-2-carboxylic acid
3-Fluorothiophene-2-carboxylic acid
Formel: C5H3FO2S
Molekylvægt: 146.1395 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03426911
CAS-nummer: 32431-84-8