Perfluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-dioic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC8914-5G PC8914-1G
APOSPC8914-5GEA 491 DKK
APOSPC8914-5G APOSPC8914-1G
Perfluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-dioic acid 98%
Perfluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-dioic acid
Formel: C₆H₂F₈O₆
Kogepunkt: 115 °C/0,8mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094537
CAS-nummer: 55621-21-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,III