3,5-Difluorphenylboronsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3,5-Difluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3,5-difluorophenyl)borane, 3,5-Difluorobenzeneboronic acid
PC8911-100G PC8911-25G PC8911-5G
APOSPC8911-100GEA 741 DKK
APOSPC8911-100G APOSPC8911-25G APOSPC8911-5G
3,5-Difluorphenylboronsyre 98%
3,5-Difluorphenylboronsyre
Formel: C₆H₅BF₂O₂
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01318138
CAS-nummer: 156545-07-2