a-Tosyl(4-fluorobenzyl)isocyanide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (4-Fluorophenyl)(isocyano)methyl 4-methylphenyl sulphone, a-Tosyl-(4-fluorobenzyl) isocyanide
PC8908-1G PC8908-10G PC8908-5G
APOSPC8908-1GEA 1080 DKK
APOSPC8908-1G APOSPC8908-10G APOSPC8908-5G
a-Tosyl(4-fluorobenzyl)isocyanide 98%
a-Tosyl(4-fluorobenzyl)isocyanide
Formel: C₁₅H₁₂FNO₂S
Molekylvægt: 289.32 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03787932
CAS-nummer: 165806-95-1